High visibility waistcoats, MeshAir band and brace, C370
Fournisseur: Portwest
C370YERL/XL C370YER4X/5X C370YERXX/3X C370YERS/M C370ORRL/XL C370ORRS/M C370ORR4X/5X C370ORRXX/3X
PRTWC370YERL/XLEA 6.7 EUR InStock
PRTWC370YERL/XL PRTWC370YER4X/5X PRTWC370YERXX/3X PRTWC370YERS/M PRTWC370ORRL/XL PRTWC370ORRS/M PRTWC370ORR4X/5X PRTWC370ORRXX/3X
High visibility waistcoats, MeshAir band and brace, C370
Tenue de travail
This full mesh vest, uses our MeshAir fabric which allows increased airflow to keep the wearer cool. A perfect choice for those working in warmer environments.
  • Cooling mesh fabric for increased breathability
  • Reflective tape for increased visibility
  • Hook and loop closure for easy access
  • Generous fit for wearer comfort
Shell fabric: MeshAir Hi-Vis, 150 g.
Certifications: RIS-3279-TOM ISSUE 1 (orange only); EN ISO 20471 Class 2
Attention: Do not dry clean.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité