Metal free glove clips
Fournisseur: Portwest
A002BKR A002YER
PRTWA002BKREA 132 EUR InStock
PRTWA002BKR PRTWA002YER
Metal free glove clips
Gants
Moulded glove clip is engineered using dielectric material, which is non conductive, and non corrosive.
  • One size
  • Material: acetyl santaprene
  • For use in construction, landscaping, agriculture and forestry
  • Gloves are kept safe and secure
  • Safety breakaway which prevents entanglement
The large 20 cm claw attached to most PPE and has a maximum strength of 6 kg.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité