Gloves, vinyl, A905
Fournisseur: Portwest
A905BLUM A905BLUL A905BLUXL
PRTWA905BLUMEA 7 EUR InStock
PRTWA905BLUM PRTWA905BLUL PRTWA905BLUXL
Gloves, vinyl, A905
Gants
These disposable gloves are manufactured from high grade poly-vinyl chloride.
  • Latex-free
  • Powder-free
  • Smooth and non textured with a beaded cuff
  • DOP free
  • Super soft for superior user comfort
  • Stretchy to reduce hand fatigue
Ideal for food handling and processing, general work and domestic use.
Certifications: Cat. I, Food contact approved
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité