Safety helmets, Expertbase, PW50
Fournisseur: Portwest
PW50BKR PW50ORR PW50GNR
PRTWPW50BKREA 8.8 EUR InStock
PRTWPW50BKR PRTWPW50ORR PRTWPW50GNR
Safety helmets, Expertbase, PW50
Casques Casques de sécurité
High-density polypropylene shell helmet, Four points plastic suspension harness. Buckle adjustable size 55 to 62 cm.
  • Lateral deformation
  • Electrical properties (440 Vac)
  • Electrical insulation up to 1000 Vac or 1500 Vdc (EN 50365)
  • Buckle size adjustment for easy fitting
  • Soft foam sweat band included
Material: PP, PE.
Certifications: CE-CAT III, EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440 V, EN 50365 Class:0
Information de livraison: Soft sweat band included.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité