VWR®, Gel-Loading Pipette Tips
Fournisseur: VWR Collection
732-3670EA 171 EUR InStock
732-3670 732-3671 732-3672
VWR®, Gel-Loading Pipette Tips
Pointes de pipettes
VWR® gel-loading pipette tips faciliate precision sample loading into gels.
  • Standard 96 tip format is multi-channel friendly
  • Certified free of RNase, DNase, and human DNA (lot-by-lot certificates available)
  • Sterile product is also pyrogen-free
Universal fit to accommodate most pipettes except Rainin LTS and Thermo Clip-Tip.
Informations de commande: Choose from sterile or non sterile formats, racked or bulk packaging.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité