Fall protection harnesses, 2 point
Fournisseur: Portwest
PRTWFP13REREA 42.4 EUR InStock
PRTWFP13RER
Fall protection harnesses, 2 point
Protections anti-chutes Harnais de sécurité
Fall Protection is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collision and restricting users from fall hazard areas.
  • Superior strength
  • Fully adjustable shoulder, chest and leg straps
  • Chest loops
  • Light weight and easy to use
  • Made from polyester webbing, alloy steel, heat treated
Features front and back D-rings and is widely used in the construction industry.
Certifications: EN 361
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité