Heat resistant gloves, Duo-Therm A185
Fournisseur: Portwest
A185Y4RL A185Y4RXL A185O4RXXL A185Y4RXXL A185Y4RM A185O4RL A185O4RXL A185O4RM
PRTWA185Y4RLEA 41.1 EUR InStock
PRTWA185Y4RL PRTWA185Y4RXL PRTWA185O4RXXL PRTWA185Y4RXXL PRTWA185Y4RM PRTWA185O4RL PRTWA185O4RXL PRTWA185O4RM
Heat resistant gloves, Duo-Therm A185
Gants
The A185 uses the latest techniques to produce an excellent and durable glove.
  • Thermal liner provides added warmth for the hand
  • Double dipping for maximum liquid repellency
  • 7 gauge liner for dexterity
  • Low linting construction for minimal contamination
An extra layer of wrinkled latex is added to the 'high-wearing' fingertip areas of the glove only, which improves grip and durability, while reducing hand fatigue.
Certifications: EN 388:2016 (1131X), EN 511 (X1X), AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité