Fleece jackets, Aran ladies F282
Fournisseur: Portwest
F282WHRL F282WHRM F282WHRS F282WHRXL F282WHRXS F282WHRXXL
PRTWF282WHRLEA 24.2 EUR InStock
PRTWF282WHRL PRTWF282WHRM PRTWF282WHRS PRTWF282WHRXL PRTWF282WHRXS PRTWF282WHRXXL
Fleece jackets, Aran ladies F282
Tenue de travail
The Aran Ladies Fleece provides a stylish and flattering fit. It is the perfect addition to any workwear wardrobe.
  • Made from a soft lightweight 100% polyester
  • Anti pill finish, high comfort and durability
  • All-weather protection
  • Four zipped pockets for ample storage
  • Drawcord adjustable hem
  • Weight: 280 g
Varying fabric weights offer versatility and choice across the range and ensure there is a garment to suit every need from extra layering to total outdoor protection.
Certifications: EN 14058 Class 1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité