L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
General purpose gloves, A111
Fournisseur: Portwest
A111WBRM A111WBRL A111WBRXL A111WBRS
PRTWA111WBRMEA 7.9 EUR InStock
PRTWA111WBRM PRTWA111WBRL PRTWA111WBRXL PRTWA111WBRS
General purpose gloves, A111
Gants
Lightweight, comfortable cotton/elastane glove with PVC dotted palm for enhanced grip, this glove offers superior finger dexterity and is ideal for dry handling.
  • PVC dotted palm for enhanced grip
  • Robust 7 gauge liner
  • Breathable seamless liner
  • Lightweight and comfortable
Excellent for jobs requiring high dexterity. Performs well in dry conditions.
Certifications: Cat. I
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité