General purpose gloves, A100
Fournisseur: Portwest
A100GNRXL A100GNRL A100GNRM A100GNRXXL A100K8RXXL A100K8RM A100K8RXL A100K8RL
PRTWA100GNRXLEA 21.9 EUR InStock
PRTWA100GNRXL PRTWA100GNRL PRTWA100GNRM PRTWA100GNRXXL PRTWA100K8RXXL PRTWA100K8RM PRTWA100K8RXL PRTWA100K8RL
General purpose gloves, A100
Gants
Latex palm dipped 10 gauge glove which provides good tear and abrasion resistance, for secure handling in both wet and dry conditions.
  • Cotton work gloves
  • ANSI cut level A1
  • ANSI abrasion level 2
  • Crinkle latex grip offers excellent grip
  • 100% breathable seamless liner
Latex foam coating for wet and dry conditions. Open back for ventilation and ergonomic design to reduce hand fatigue.
Certifications: Standards: AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level A1, EN388:2016 +A1:2018 - 3.1.4.3.X, EN 420.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité