Thermal soft grip gloves, A143
Fournisseur: Portwest
A143Y8RL A143Y8RM A143Y8RXL
PRTWA143Y8RLEA 2.9 EUR InStock
PRTWA143Y8RL PRTWA143Y8RM PRTWA143Y8RXL
Thermal soft grip gloves, A143
Gants
Great for cold environments, this glove is dipped with foamed latex offering extreme breathability.
  • Warm 10 gauge acrylic liner for cold protection
  • Latex foam coating for excellent grip in wet and dry conditions
  • Palm dipped to increase dexterity and ventilation
  • Breathable seamless liner
  • Ergonomically designed for comfort and ease of use
Provides superior grip performance in wet or dry conditions.
Certifications: EN 388:2016 (2142X), EN 511 (X1X)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité