General purpose gloves, A150 Classic Grip
Fournisseur: Portwest
A150K8RL A150K8RM A150K8RXL A150K8RXXL
PRTWA150K8RLEA 14 EUR InStock
PRTWA150K8RL PRTWA150K8RM PRTWA150K8RXL PRTWA150K8RXXL
General purpose gloves, A150 Classic Grip
Gants
The Classic Grip Glove offers the necessary hand protection with both comfort and grip at an affordable price.
  • Crinkle latex grip offers excellent grip
  • 10 gauge liner for dexterity
  • Knitted cuff for comfort and warmth
  • Palm dipped to increase dexterity and ventilation
No 1. choice for general assembly work.
Certifications: EN 388:2016 (2121X), AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level A1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité