L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Thermal protection gloves, A280
Fournisseur: Portwest
A280K1RL A280K1RXL A280K1RM
PRTWA280K1RLEA 61.5 EUR InStock
PRTWA280K1RL PRTWA280K1RXL PRTWA280K1RM
Thermal protection gloves, A280
Gants
A durable and comfortable thermal glove, the Wintershield is fleece lined and made from the most hi-tech man made leather in the textile industry, ensuring maximum comfort and warmth for the wearer.
  • Fleece lining for added warmth and comfort
Certifications: EN 420, EN 511 2.2.X, EN388:2016 +A1:2018 - 1.1.2.1.X, AS/NZS 2161 .5, AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité