General purpose gloves, Chrome Rigger A220
Fournisseur: Portwest
A220RERXXXL A220RERXL A220GNRXL A220GNRXXXL
PRTWA220RERXXXLEA 37.7 EUR InStock
PRTWA220RERXXXL PRTWA220RERXL PRTWA220GNRXL PRTWA220GNRXXXL
General purpose gloves, Chrome Rigger A220
Gants
These gloves were split leather chrome rigger with red cotton drill back and knuckle protection. Rubberised safety cuff and integral vein patch.
  • Cotton backing for breathability
  • For use in construction, mining and landscaping
Materials: Polycotton
Certifications: EN 420, EN388:2016 +A1:2018 - 3.2.2.3.X, ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level A2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité