General purpose gloves, Polka dot, A110
Fournisseur: Portwest
A110WBRXXL A110WBRM A110WBRL A110WBRXL A110WBRXS A110WBRS
PRTWA110WBRXXLEA 14.5 EUR InStock
PRTWA110WBRXXL PRTWA110WBRM PRTWA110WBRL PRTWA110WBRXL PRTWA110WBRXS PRTWA110WBRS
General purpose gloves, Polka dot, A110
Gants
By combining enhanced grip with excellent dexterity, the Polka Dot gloves perform well in dry conditions.
  • Seamless 13 gauge knitted liner
  • PVC dotted palm for enhanced grip
  • 100% breathable seamless liner
  • Excellent for jobs requiring high dexterity
Performs well in dry conditions.
Certifications: AS/NZS 2161 .2; AS/NZS 2161 .3; ANSI/ISEA 105 - 2016 ABRASION Level (1); EN 388:2016 (214XX)
Conditionnement: 12 pairs per pack.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité