ESD polo shirts, AS21
Fournisseur: Portwest
AS21HBRL AS21HBRM AS21HBRXS AS21HBRXXXL AS21HBRS AS21HBRXXL AS21HBRXL
PRTWAS21HBRLEA 30.9 EUR InStock
PRTWAS21HBRL PRTWAS21HBRM PRTWAS21HBRXS PRTWAS21HBRXXXL PRTWAS21HBRS PRTWAS21HBRXXL PRTWAS21HBRXL
ESD polo shirts, AS21
Tenue de travail
Anti-static ESD polo shirt offers all the comfort and protection. Fabrics used in the ESD range are strong and durable.
  • Suitable for use in ESD environments
  • Designed with a comfort fit
  • Lightweight and comfortable
  • Concealed stud front for easy access
Weight: 195 g/m²
Certifications: EN 1150, EN 61340-5-1
Attention: Machine wash temperature, maximum 40 °C. Do not bleach. Do not tumble dry. Line dry. Iron, maximum temperature of 150 °C. Professional dry clean, Tetrachloroethene, normal process.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité