Safety ankle boots, lace-up, Steelite™ Work, FW63
Fournisseur: Portwest
FW63BKR37 FW63BKR36 FW63BKR40 FW63BKR46 FW63BKR47 FW63BKR48 FW63BKR45 FW63BKR41 FW63BKR42 FW63BKR43 FW63BKR44 FW63BKR38 FW63BKR39
PRTWFW63BKR37EA 41.9 EUR InStock
PRTWFW63BKR37 PRTWFW63BKR36 PRTWFW63BKR40 PRTWFW63BKR46 PRTWFW63BKR47 PRTWFW63BKR48 PRTWFW63BKR45 PRTWFW63BKR41 PRTWFW63BKR42 PRTWFW63BKR43 PRTWFW63BKR44 PRTWFW63BKR38 PRTWFW63BKR39
Safety ankle boots, lace-up, Steelite™ Work, FW63
Chaussures et bottes
S1P Trekker boot with cow suede leatherin upper and PU sole is available in workwear friendly colour combination of black/grey with breathable inner lining and closed eyelets.
  • Protective steel toecap
  • Steel midsole anti-static footwear
  • Energy absorbing seat region
  • SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
  • Fuel and oil resistant outsole
  • Dual density sole unit
  • Puncture resistant steel midsole
Colour: black/grey
Certifications: ASTM F2413-18, EN ISO 20345, S1P
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité