High visibility cotton comfort short sleeved T-shirts, S173
Fournisseur: Portwest
S173YNRL S173YNRM S173YNRS S173YNRXL S173YNRXXL S173YNRXXXL S173ONRL S173ONRM S173ONRS S173ONRXL S173ONRXXL S173ONRXXXL
PRTWS173YNRLEA 18.8 EUR InStock
PRTWS173YNRL PRTWS173YNRM PRTWS173YNRS PRTWS173YNRXL PRTWS173YNRXXL PRTWS173YNRXXXL PRTWS173ONRL PRTWS173ONRM PRTWS173ONRS PRTWS173ONRXL PRTWS173ONRXXL PRTWS173ONRXXXL
High visibility cotton comfort short sleeved T-shirts, S173
Tenue de travail
This high visibility T-shirt combines the benefits of high comfort, easy care fabric along with additional practical colour blocking.
  • Moisture wicking fabric helping to keep the body warm, cool and dry
  • Reflective tape for increased visibility
  • Contrast panels for protection against dirt
  • Crew neck
  • 35+ UPF rated fabric to block 97% of UV rays
  • Designed with a comfort fit
Shell fabric: 55% cotton, 45% polyester
Knit: 175 g
Certifications: RIS-3279-TOM ISSUE 1 (orange only), EN ISO 20471 Class 2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité