Safety ankle boots, lace-up, Compositelite™ Thor, FC11
Fournisseur: Portwest
FC11BKR39 FC11BKR45 FC11BKR46 FC11BKR41 FC11BKR38 FC11BKR43 FC11BKR44 FC11BKR47 FC11BKR48 FC11BKR40 FC11BKR42
PRTWFC11BKR39EA 66.5 EUR InStock
PRTWFC11BKR39 PRTWFC11BKR45 PRTWFC11BKR46 PRTWFC11BKR41 PRTWFC11BKR38 PRTWFC11BKR43 PRTWFC11BKR44 PRTWFC11BKR47 PRTWFC11BKR48 PRTWFC11BKR40 PRTWFC11BKR42
Safety ankle boots, lace-up, Compositelite™ Thor, FC11
Chaussures et bottes
Metal-free, anti-static, lightweight boot made from water resistant leather fabric plus a durable, dual-density PU/rubber sole, resistant to oil and heat (300 °C).
  • Shock-absorbent heel
  • Composite toecap (200 J)
  • Puncture resistant composite midsole
Top class design and engineering that offers stylish and durable protection. Non metallic safety components ideal for industrial wear with a strong and lightweight construction.
Colour: Black
Certifications: EN ISO 20345; S3; SRC certified.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité