General purpose gloves, DermiFlex Plus Glove, A351
Fournisseur: Portwest
A351G8RM A351G8RL A351G8RXL
PRTWA351G8RMEA 50.9 EUR InStock
PRTWA351G8RM PRTWA351G8RL PRTWA351G8RXL
General purpose gloves, DermiFlex Plus Glove, A351
Gants
Dotted palm for enhanced grip and added palm protection.
  • Lightweight and comfortable
  • Retail tag which aids presentation for retail sales
  • 15 gauge liner for extra dexterity
Breathable seamless lining ideal for precision handling in dry environments.
Elastane dipping: Nitrile foam
Certifications: Standard: AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level A1, EN388:2016 +A1:2018 - 4.1.3.1.X., EN 420.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité