Gloves, latex, Flex Grip, A174
Fournisseur: Portwest
A174R8RL A174R8RS A174R8RM A174R8RXL A174R8RXXL
PRTWA174R8RLEA 15.6 EUR InStock
PRTWA174R8RL PRTWA174R8RS PRTWA174R8RM PRTWA174R8RXL PRTWA174R8RXXL
Gloves, latex, Flex Grip, A174
Gants
Flex Grip gloves designed using a seamless knitted liner, with a waterproof latex coated palm, this glove promotes a high level of comfort, flexibility and softness.
  • Latex foam coating for excellent grip in wet and dry conditions
  • 13 gauge liner for a perfect fit
  • Elasticated cuffs for a secure fit
The ergonomic design mimics the hands natural curvature reducing hand fatigue. Breathable open back of hand aids to reduce perspiration.
Colour: Red/Black
Certifications: EN 420, EN 388:2016 +A1:2018 (2.1.2.1.X), AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité