General purpose gloves, Touchscreen, A195
Fournisseur: Portwest
A195U8RL A195U8RM A195U8RS A195U8RXL A195U8RXS A195U8RXXL
PRTWA195U8RLEA 17.8 EUR InStock
PRTWA195U8RL PRTWA195U8RM PRTWA195U8RS PRTWA195U8RXL PRTWA195U8RXS PRTWA195U8RXXL
General purpose gloves, Touchscreen, A195
Gants
Gloves made of PU and designed specifically for touchscreen devices. Perfect for intricate tasks.
  • Seamless 13 gauge liner
  • 100% breathable seamless liner
Ideal for use in electronics assembly, testing and precision work.
Colour: Purple/Black
Certifications: EN 420, EN 388:2016 +A1:2018 (2.1.2.1.X), ANSI/ISEA 105: 2016 cut Level A1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité