Coats, Biztex™ SMS, type PB[6], ST31
Fournisseur: Portwest
ST31WHRXL ST31WHRXXL ST31WHRL
PRTWST31WHRXLEA 132 EUR InStock
PRTWST31WHRXL PRTWST31WHRXXL PRTWST31WHRL
Coats, Biztex™ SMS, type PB[6], ST31
Vêtements à usage unique
These coats provide a fluid and particulate barrier to protect the worker without sacrificing mobility and comfort.
  • Stud front closing
Biztex™ SMS products are manufactured with an integrated three layer polypropylene construction: spunbond / meltblown / spunbond giving a breathable barrier.
Certifications: EN 13034 Type 6 PB.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité