L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Centrifuge Tubes, Sterile, Polypropylene
Fournisseur: Corning
431123 430776
734-1880EA 296.97 EUR InStock
734-1880 734-1863
Centrifuge Tubes, Sterile, Polypropylene
Tubes Tubes à centrifuger
PP, with HDPE plug seal cap, sterile. Polyetherimide cushions.
  • Moulded graduations, conical bottom
  • Tubes are sterile and certified non pyrogenic
  • Support cushions must be used unless the rotor has appropriately shaped V-bottom holders
Ideal for applications requiring large volume centrifugation.
They are perfect for large volume centrifugation applications. They incorporate plug seal caps and have molded graduations.
Informations de commande: Non sterile cushion sold separately.
Conditionnement: Bulk, 6/bag.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Centrifuge Tubes, Sterile, Polypropylene.
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité