VWR®, Tubes à drosophiles
Fournisseur: VWR Collection
734-2265EA 563 EUR InStock
734-2265 734-2254 734-2255 734-2257 734-2258 734-2259 734-2261 734-2262 734-2264
VWR®, Tubes à drosophiles
Fioles
Pour le stockage, la manipulation et le transport des mouches drosophiles.
Fabriqués dans des installations certifiées ISO 9001:2000 Flacons étroits et larges fabriqués en PP, PS ou K-résine et emballés en vrac ou en plateaux.
Polystyrène (PS) : d’une clarté identique à celle du verre, cette résine permet la vision très claire et sans altération du genre et du comportement des mouches.
Polypropylène (PP), autoclavable : le PP est une résine transparente plus souple que le PS. Ces propriétés en font une substance optimale pour des expériences économiques et un affichage clair.
K-Resin : K-Resin est une résine haut de gamme résistante aux rayures, associant la clarté du PS à la flexibilité du PP.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité