VWR®, Étiquettes, substances dangereuses, étiquettes SGH
Fournisseur: VWR Collection
116-0282EA 16.7 EUR InStock
116-0282 116-0283 116-0285 116-0286 116-0281 116-0280 116-0279 116-0287 116-0284
VWR®, Étiquettes, substances dangereuses, étiquettes SGH
Étiquettes
Ces étiquettes, fabriquées à partir d’un film PE et comportant les symboles GHS (Global Harmonized System) répondent aux réglementations pour les substances et les mélanges chimiques. Ces symboles GHS ont remplacé les symboles orange traditionnels (HSID) en 2015 quand le pictogramme sur un carré orange et les phrases R et S ont disparu. Ils sont fondés sur les dangers physiques, pour la santé ou pour l'environnement que présente la substance.
  • Forme de diamant
  • Impression noire sur fond blanc dans cadre rouge
  • Le rouleau contient 500 étiquettes dans une boîte distributrice
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité