VWR® VMS Advanced, Agitateurs magnétiques
Fournisseur: VWR
VWR®
444-0566EA 504 EUR InStock
444-0566 444-0572 VWRU97042-632 VWRU97042-668 VWRU97042-626 VWRU97042-628 444-0569
VWR® VMS Advanced, Agitateurs magnétiques
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Les agitateurs magnétiques VWR® Advanced offrent des résultats précis et reproductibles. Ces unités faciles à utiliser contrôlées par microprocesseur ont un cadran analogique avec des repères de réglage de régime. Le boîtier arrière comprend un support de tige de soutien intégré, avec un bouton de verrouillage pour accueillir le kit de tige de soutien et de fixation en option.
  • Support de tige de support intégré
  • Commande par microprocesseur avec cadran analogique
  • Boîtier résistant aux produits chimiques
  • Plateau supérieur en céramique
La conception à profil bas prend moins de place et s’adapte aux hottes aspirantes. Le boîtier résistant aux éclaboussures protège les composants internes. L’électronique améliorée régule l’agitation - le contrôle de la vitesse est précis et constant à toutes les vitesses. Fonction d’augmentation progressive de la vitesse permettant d’augmenter progressivement la vitesse pour une plus grande sécurité et un couplage optimal; permet d’éviter les éclaboussures, d’améliorer le contrôle de la barre de centrifugation et d’offrir un excellent contrôle de la vitesse à bas régime. Les dessus en céramique présente une surface blanche réfléchissante et résistante aux produits chimiques, facile à nettoyer.
Information de livraison: Chaque unité est fournie avec un barreau d'agitation magnétique recouvert de PTFE. Kit de tige de support disponible en option (444-2844), comprenant une tige en acier inoxydable de 457 mm, une pince pour sonde externe de température/thermomètre, une pince pivotante moyenne à 3 branches et un connecteur à crochet.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité