Corning® Microplate Sealing Tapes
Fournisseur: Corning
6524 6569 6570 3345 6575 4612
734-1756EA 85.52 EUR InStock
734-1756 734-1774 734-1775 732-0486 734-4000 731-0693
Corning® Microplate Sealing Tapes
Scellés Microplaque Sceaux
Portionnables et pelables facilement pour stockage à court ou à long terme, elles offrent un scellage étanche pour minimiser l'évaporation et la condensation.
Film en aluminium: Utilisation de −80 à +150 °C, non transparent, perforable, non stérile.
Film respirant pour un échange gazeux sur toute la surface, stérile.
Film optique universel: Utilisation de −70 à +100 °C, transparent, non stérile.
Bande d'étanchéité en PE: Empêche l'évaporation, permet un fonctionnement sans huile des thermocycleurs avec couvercle chauffant, non stérile.
Film en polyester: Utilisation de −40 à +1More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité