VWR®, Refroidisseurs pour paillasse
Fournisseur: VWR Collection
479-0641EA 171 EUR InStock
479-0641 479-0642 479-0643
VWR®, Refroidisseurs pour paillasse
Boîtes Boîtes de congélation
Refroidisseur de laboratoire mini −20 °C PC, gel non toxique Le mini refroidisseur de laboratoire à −20 °C contient 12 tubes de microcentrifugeuse de 0,5 ou 1,5 ml à une température inférieure à −20 °C pendant plus d'une heure. Idéal pour une utilisation sur paillasse ou pour le transport. Rempli de gel non toxique. Avant utilisation, placer au congélateur à –25 °C pendant au moins 24 heures, conserver à –25 °C entre les utilisations.
Maxi-refroidisseur de paillasse −20 °C en PC. Gel isolant non toxique
Le maxi refroidisseur de paillasse –20 °C peut conserver 32 microtubes à centrifuger de 0,5 ou 1,5 ml à une température inférieure à –20 °C pendant plus d'une heure. Pour un usage surla paillasse ou comme container de transport. Refroidisseur et couvercle rempli de gel non toxique. A conserver à –25 °C entre chaque utilisation.
Refroidisseur de paillasse –20 °C en PC. Gel isolant non toxique
Le refroidisseur de paillasse –20 °C maintient la température entre −20 et –15 °C pendant quatre heures. Contient vingt microtubes à centrifuger ou cryotubes de 1,5 à 2,0 ml. Les inserts inclus peuvent contenir des microtubes à centrifuger de 0,2 à 0,5 ml. Grille imprimée, couvercle fixé, poignée de verrouillage, base antidérapante. A conserver à –25 °C entre chaque utilisation.
The −20 °C labtop cooler maintains temperatures between −20 and −15 °C for up to four hours. Polycarbonate. Holds twenty 1,5 to 2,0 ml microcentrifuge tubes or cryovials. Inserts included hold 0,2 to 0,5 ml microcentrifuge tubes. Printed grid, keyed lid, locking handle, non skid feet. Store at −25 °C between use.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité