Microplaque UV, 96 puits, Corning®
Fournisseur: Corning
3635 3679
734-1614EA 865.02 EUR InStock
734-1614 734-4120
Microplaque UV, 96 puits, Corning®
Microplaques Microplaques HTS
En acrylique avec fond de puits plat transparent aux UV, non stérile. Idéales pour déterminer les concentrations de protéines et/ou d'acides nucléiques.
  • Le fond transparent aux UV est moulé directement sur une base acrylique pour une plus grande solidité et une résistance optimale aux fuites
  • Permet des mesures d'absorption des UV avec un bruit de fond faible, notamment entre 260 et 280 nm
  • Certifiées exemptes de RNase et de DNase
Informations de commande: Packed 25 per pack, 50 per case.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité