VWR®, Sachets, à fermeture par pression
Fournisseur: VWR Collection
129-0320EA 160 EUR InStock
129-0320 129-0321 129-0322 129-0323 129-0324 129-0325 129-0293 129-0294 129-0295 129-0296 129-0297 129-0298 129-0299 129-0306 129-0307 129-0308 129-0309 129-0310 129-0311 129-0312 129-0313 129-0314 129-0315 129-0316 129-0317 129-0318 129-0319
VWR®, Sachets, à fermeture par pression
Sachets Sachets d'échantillonnage
Sachets à fermeture par pression en PE-BD, pour le stockage et le transport d'échantillons solides, de tubes, de pièces détachées et de documents; disponibles avec et sans plage d'écriture.
  • Fermeture rapide, avec rails de guidage sur la fermeture par pression
  • PE transparent, pour une identification aisée du contenu
  • Fermeture réutilisable, flexible et indéchirable
Conditionnement: 100/sachet, 10 sachets/carton.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité