Cork stoppers assortment
Fournisseur: Brämswig
217-9654EA 38.5 EUR InStock
217-9654
Cork stoppers assortment
Bouchons Bouchons en liège
Natural cork, A1 quality
  • Lightweight, tough
  • Easy to drill holes into
  • Very economical
The assortment 217-9654 contains 10 stoppers each of Cat No. 217-1012/-1014/-1016/-1017/-1018/-1019/-1020/-1021/-1022 and 217-1024.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité