VWR®, Portoirs pour tubes à essais, acier recouvert de PVC
Fournisseur: VWR Collection
444-7037EA 473 EUR InStock
444-7037 444-7038 444-7039
VWR®, Portoirs pour tubes à essais, acier recouvert de PVC
Portoirs Tube Racks
Informations sur les accessoires: * Plate-forme fournie avec un mini-agitateur, un mini-agitateur d'incubation, un agitateur pour microplaques et un agitateur incubateur pour microplaques. Veuillez noter que les autres agitateurs nécessitent une plate-forme perforée en option pour le montage des pinces pour flacons ou des portoirs pour tubes à essais (à commander séparément).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité