Pipettes multicanaux, électroniques, volume variable, Eppendorf Xplorer®
Fournisseur: EPPENDORF
4861000.104 4861000.112 4861000.120 4861000.139 4861000.147 4861000.155 4861000.163 4861000.171
613-1410EA 1034 EUR InStock
613-1410 613-1417 613-1418 613-1419 613-1420 613-1426 613-1427 613-2228
Pipettes multicanaux, électroniques, volume variable, Eppendorf Xplorer®
Pipettes Micropipettes
La pipette électronique Xplorer®, simple et précise, est spécialement conçue pour répondre aux exigences professionnelles.
  • Concept PhysioCare Concept® offrant conception ergonomique, position souple de la main, poids réduit, affichage couleur clair
  • Fonctionnement intuitif avec écran de sélection multifonction, menu multilingue, fonction d'aide, éjection et chargement des embouts sans effort
  • Grande reproductibilité des résultats de mesure
  • Maintenance aisée
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
Air-cushion pipetting system with epT.I.P.S.® consumables. Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish.
Application: Pipetting of aqueous liquids.
Informations de commande: chargeur fourni.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité