Pinces pour rodages sphériques, KECK™
Fournisseur: DWK Life Sciences
286340501 286340604 286340707 286340801 286340904
201-7121EA 6.3 EUR InStock
201-7121 201-7122 SCOT286340707 201-7123 201-7124
Pinces pour rodages sphériques, KECK™
Pinces Pinces pour rodages normalisés
En POM (polyacétal), couleurs variées. Pour une fixation sûre et solide de raccords à rodages sphériques. Ces pinces en plastique évitent de rayer le verre, contrairement aux pinces métalliques traditionnelles.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermostables jusqu'à +150 °C
  • Résistantes, montage et démontage aisés
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité