Robinets pour bidons
Fournisseur: hünersdorff GmbH
520100 520700 520705 520105
216-5291EA 19.4 EUR InStock
216-5291 216-5292 HUEN520705 HUEN520105
Robinets pour bidons
Robinets d'arrêt
Fabriqué en polyéthylène inaltérable, apte au contact alimentaire, avec manchon de raccordement pour un tuyau.
  • Très résistant aux acides, alcalis et autres produits chimiques
  • Permet un dosage d'une extrême précision
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité