Fournisseur: VWR Collection
612-3707EA 161 EUR InStock
612-3707 612-3705 612-3704 612-3703 612-3702 612-3701 612-3700 612-3699 612-3698 612-3697 612-3696 612-3695
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Pipettes Pipettes sérologiques
En 100% polystyrène haute transparence, graduées, stériles
  • Graduations jaugées pour une distribution précise à ±3%
  • Bandes à code couleur pour une identification rapide du volume
  • Apyrogènes
  • Avec emplacement pour filtre
Conditionnement: Emballage individuel dans des sachets en papier-plastique ou en vrac dans des sachets.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité