Lignes de sécurité à rappel automatique, Rebel™, Protecta®
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
3100420 3100423 3590498 3590520 3590521 3590545 3590610
CPSD3100420EA 0 EUR InStock
CPSD3100420 CPSD3100423 115-2678 CPSD3590520 CPSD3590521 CPSD3590545 CPSD3590610
Lignes de sécurité à rappel automatique, Rebel™, Protecta®
Protections anti-chutes Cordes de sécurité
Ces lignes de sécurité à rappel automatique Protecta® Rebel™ Web constituent une solution de protection économiques contre les chutes sans compromettre les performances ou la sécurité. Elles sont disponibles dans une gamme de longueurs pour répondre aux besoins spécifiques des chantiers. Les lignes de sécurité sont disponibles dans un boîtier en nylon super résistant composé d'une sangle en polyester de 25 mm, ou dans un boîtier thermoplastique durable et léger composé d'acier galvanisé.
  • Point d'ancrage pivotant supérieur
  • Mousqueton autobloquant sur la ligne de sécurité
  • Conception compacte et légère
  • Boîtier thermoplastique empilable robuste et résistant aux chocs
  • Système de freinage par détection de vitesse à activation rapide
  • Absorbeur d'énergie externe de grande capacité et indicateur d'impact
  • Revêtement en PVC thermorétractable sur le pack de chocs
La ligne de sécurité à rappel automatique se déploie lorsque l'utilisateur s'éloigne et se rétracte automatiquement, permettant à l'utilisateur de se déplacer dans la zone de travail recommandée à des vitesses normales. En cas de chute, un système de frein à détection de vitesse s'activera en arrêtant la chute et en réduisant les forces imposées à l'utilisateur à des niveaux sûrs. Le Rebel™ est doté d'une poignée de transport intégrée et ergonomique pour faciliter le transport et d'un connecteur supérieur pivotant pour une installation rapide. Le crochet indicateur de chute intégré permet une inspection visuelle. Disponible dans une variété de longueurs et d'options de matériaux de ligne de sécurité, avec un mousqueton à crochet, il y a des SRL Rebel™ pour répondre à de nombreuses applications et industries différentes.
Le support de montage est conçu pour fixer la ligne de sécurité à rappel automatique Protecta® Rebel Retrieval à un trépied Protecta® AM100, spécialement conçu pour les applications en espace confiné.
Certifications: Certifié EN360.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité