VWR®, Flacons de réactifs, à col large
Fournisseur: VWR Collection
215-4379EA 97.2 EUR InStock
215-4379 215-4380 215-4381 215-4382 215-4383 215-4384 215-4385 215-4386 215-4387 215-4388 215-4390 215-4391 215-4392 215-4393 215-4394 215-4395 215-4396 215-4397 215-4398 215-4399 215-4400 215-4402 215-4653
VWR®, Flacons de réactifs, à col large
Flacons Flacons en verre
En verre sodocalcique transparent ou ambré. Idéals pour l'échantillonnage et le stockage de poudres ou liquides, ainsi que toute autre application sans contrainte thermique importante.
  • Bonnes proriétés chimiques et physiques
  • Verre transparent ou ambré, avec bouchon fileté en PP noir
  • Les flacons en verre ambré sont spécialement adaptés aux liquides photosensibles
Les flacons peuvent être stérilisés, à condition cependant que la différence de température ( Δ T ) n'excède pas 40 °C.
Certifications: Filetage conforme à la norme DIN 168.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité