VWR®, Flacons de laboratoire, avec revêtement
Fournisseur: VWR Collection
215-4267EA 35.5 EUR InStock
215-4267 215-4268 215-4269 215-4270 215-4271
VWR®, Flacons de laboratoire, avec revêtement
Flacons Flacons en verre
Fabriqué en verre borosilicaté transparent 3.3, avec un revêtement plastique transparent longue durée. Le revêtement protège le flacon contre les rayures, les éclats et les fuites de liquides.
  • Très bonne résistance chimique
  • Autoclavage ou stérilisation à la vapeur à 121 ou 134 °C/20 minutes
  • Un autoclavage fréquent réduit la protection contre les éclats
  • Résistance à la température à long terme jusqu'à 140 °C/>30 minutes
  • Couleur ambrée, idéale pour une utilisation avec des liquides photosensibles
  • Livré avec bague de déversement montée et bouchon à vis PP bleu
L'alternative économique pour une large palette d'applications en laboratoire. L'application purement externe de la couleur garantit des propriétés de verre inchangées sur la surface intérieure des bouteilles.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité