VWR®, Laboratory Bottles, Coated
Fournisseur: VWR Collection
215-4261EA 20.2 EUR InStock
215-4261 215-4262 215-4265
VWR®, Laboratory Bottles, Coated
Flacons Flacons en verre
Fabriqué en verre borosilicaté transparent 3.3, avec un revêtement plastique transparent longue durée. Le revêtement protège le flacon contre les rayures, les éclats et les fuites de liquides.
  • Très bonne résistance chimique
  • Autoclavage ou stérilisation à la vapeur à 121 ou 134 °C/20 minutes
  • Un autoclavage fréquent réduit la protection contre les éclats
  • Résistance à la température à long terme jusqu'à 140 °C/>30 minutes
  • Livré avec bague anti-goutte montée et bouchon à vis PP bleu
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité