Bains-marie, en acier inoxydable isolé
Fournisseur: LAUDA
LCZ0711 LCZ0710 LCZ0708 LCZ0707 LCZ0712
461-0549EA 915 EUR InStock
461-0549 461-1369 461-0546 461-0545 461-0550
Bains-marie, en acier inoxydable isolé
Bains Bains-marie
Bains isolés en acier inoxydable pouvant être utilisés jusqu'à 200 °C. Le revêtement extérieur est en tôle d'acier pulvérisé. Tous les bains sont équipés d'un robinet de vidange intégré. Ces bains solides de grande qualité sont disponibles dans différentes tailles et peuvent être combinés à des thermostats d'immersion Lauda ou d'autres marques.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité