Nucléotides fluorescents, Amersham™ CyDye™
Fournisseur: Cytiva
PA53521 PA53021 PA53022 PA55021 PA55022 PA53026 PA55026 PA55321 PA55322 PA53031
PA53521EA 506 EUR InStock
PA53521 PA53021 PA53022 PA55021 PA55022 PA53026 PA55026 PA55321 PA55322 PA53031
Nucléotides fluorescents, Amersham™ CyDye™
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Pour étiquetage des sondes d'ADN et d'ARN, notamment pour les analyses multicolores sur des microéchantillons, FISH, identification chromosomique, peinture chromosomique, établissement de caryotype et cartographie génétique.
  • Sensibilité élevée
  • Faible liaison non spécifique
  • Photostabilité élevée
  • Hydrosolubilité élevée
  • Insensible au pH
Les nucléotides marqués par le CyDye™ sont disponibles dans une gamme de couleurs vives et intenses avec des bandes d'émission étroites : idéal pour le multiplexage avec un échantillon unique.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité