Kits d'amplification d'ADN illustra™ GenomiPhi™ V2
Fournisseur: Cytiva
25-6600-30 25-6600-31 25-6600-32
25-6600-30EA 222 EUR InStock
25-6600-30 25-6600-31 25-6600-32
Kits d'amplification d'ADN illustra™ GenomiPhi™ V2
Réactifs pour acides nucléiques Isothermal Amplification Reagents
Le kit d'amplification d'ADN illustra™ GenomiPhi™ V2, de la famille des ADN polymérases Phi29, est une préparation à petite échelle de l'ADN génomique. Le protocole est simple. Un rendement type d'ADN de 4 à 7 µg peut être obtenu en moins de deux heures avec un temps de manipulation limité. La longueur moyenne du produit est de >10 kb. La substance de départ pour les réactions GenomiPhi peut être de l'ADN purifié de n'importe quel kit commercial ou méthode particulière, ou des lysats cellulaires non purifiés.
  • Préparation rapide à petite échelle de l'ADN génomique : 4 à 7 μg en <2 heures
  • Un protocole simple pour tous les types différents de matériaux sources
  • Amplification représentative du génome entier
  • ADN haute qualité pour PCR, restriction de la digestion enzymatique, hybridation, clonage, génotypage à haut rendement array CGH
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité