PCR plates, 384-well, Corning® Thermowell®
Fournisseur: Corning
Corning®
732-5595EA 660.27 EUR InStock
732-5595
PCR plates, 384-well, Corning® Thermowell®
Microplaques Plaques PCR
En PP, non stériles. Compatible avec une gamme complète d'équipement de PCR, de séquençage et de PCR en temps réel.
Les microplaques PCR 384 puits Thermowell® GOLD présentent une exceptionnelle stabilité dimensionnelle après le thermocyclage, et sont entièrement compatibles avec l'automatisation, les thermocycleurs couramment utilisés et les adaptateurs de séquençage Applied Biosystems®.
Informations de commande: Sealing tape and sealing mats sold separately.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité