Thermostats de chauffage avec bains transparents, ECO
Fournisseur: Lauda
ECO
461-1288EA 2560 EUR InStock
461-1288 461-1240 LAUDL001161 LAUDL001160 LAUDL001130 LAUDL001132 LAUDL001154 LAUDL001131 LAUDL001098 461-1238 LAUDL001156 461-1239 LAUDL001155 LAUDL001125 LAUDL001158 LAUDL001157 LAUDL001127 461-1289 LAUDL001159 LAUDL001126 461-1236 LAUDL001129 LAUDL001128 461-1237
Thermostats de chauffage avec bains transparents, ECO
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Bains avec circulateurs détachables
Les unités ECO avec bains en plastique transparent offrent une visibilité dans tous les cas dans lesquels des échantillons de test doivent être observés lors de la thermostatisation. Les thermostats avec bains en polycarbonate peuvent être utilisés dans une plage de température jusqu'à 100 °C. Ils possèdent un volume de remplissage de 5 à 20 litres. Les bains-marie Silver et Gold de 15 litres (ou plus) peuvent contenir jusqu'à trois viscosimètres capillaires. Les modèles Silver et Gold ET 6, ET 12 et ET 20 sont équipés d'un serpentin de refroidissement en série. Bains/thermostats de circulation avec navigation dans un menu en texte simple pour un fonctionnement convivial. Différents modules d'interface sont disponibles comme accessoires en option.
  • Pompe Vario avec six niveaux réglables
  • Système de régulation du débit entre la circulation interne et la circulation externe
  • Affichage simultané de la température définie et réelle
  • Réglage de la surchauffe par le biais du menu
  • Interface USB de série
Contrôleur Silver
Puissance calorifique de 1,3 kW, plage de température de fonctionnement jusqu'à 100 °C
Affichage LCD, résolution de 0,01 °C
Programmateur avec 1 programme et 20 segments
Contrôleur Gold
Puissance calorifique de 2,6 kW, plage de température de fonctionnement jusqu'à 100 °C
Affichage TFT couleur, résolution de 0,01 °C
Programmateur avec 5 programmes et 150 segments
Affichage graphique des profils de température
Fonction rampe et programmateur
Capacité maximale de la pompe:
Tous les modèles: 22 L/min, 0,55 bar
Information de livraison: fournis avec un serpentin de refroidissement (sauf les modèles ET 15 S et ET 15 G). Le modèle ET 15 S inclut un kit de circulation de pompe avec des raccords en plastique de 13 mm de diamètre en série. Le modèle ET 15 G inclut un kit de circulation de pompe avec un filetage M16. Une gamme étendue de modules et d'accessoires en option, comme les couvercles pour les modèles 15 l, est disponible. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de VWR.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité