Entonnoirs de sécurité avec couvercle, 'MARCO' V2.0, électro-conducteurs
Fournisseur: S.C.A.T.
317637 317651 318960 318961 318962 318964 318980 318981 318983 318984 318985 318988 306980 318630
221-0296EA 275 EUR InStock
221-0296 SCTV317651 221-0299 221-0300 221-0301 SCTV318964 SCTV318980 SCTV318981 221-0302 SCTV318984 SCTV318985 SCTV318988 SCTV306980 SCTV318630
Entonnoirs de sécurité avec couvercle, 'MARCO' V2.0, électro-conducteurs
Capuchons Bouchons de sécurité
S.C.A.T. Les entonnoirs de sécurité 'MARCO' V2.0 peuvent être fermés en toute sécurité et empêchent tout risque d'inflammation.
  • L'entonnoir à couvercle de sécurité MARCO V2.0 est un entonnoir à couvercle moderne fabriqué en PE-HD de haute qualité et extrêmement résistant aux acides, aux alcalis et à de nombreux produits chimiques.
  • Le rebord d'adhésion intégré au couvercle de l'entonnoir améliore la préhension sans avoir à toucher le couvercle éventuellement incurvé.
  • Le couvercle innovant de l'entonnoir avec anneau d'étanchéité intégré ferme le rebord de l'entonnoir et empêche les gaz explosifs ou dangereux pour la santé de s'échapper.
  • Une charnière robuste garantit la longévité du mécanisme de fermeture.
  • Le bouchon à vis rotatif facilite le vissage et le dévissage du couvercle de l'entonnoir sur le bidon.
  • Avec tamis amovible pour un nettoyage facile
  • La version non conductrice de l'entonnoir de sécurité 'MARCO' V2.0 est conforme au schéma de couleurs SCAT avec ses couleurs bleues et blanches, la version conductrice est noire, cette différence de couleur permet de différencier la version conductrice de la version non conductrice.
L'entonnoir de sécurité innovant 'MARCO', V2.0 est un entonnoir à couvercle de haute qualité destiné à l'élimination des déchets liquides. Le couvercle, avec une lèvre caoutchouc intégrée, scelle l'entonnoir et empêche la fuite de vapeurs toxiques ou explosives. De nombreuses caractéristiques garantissent une manipulation sûre. Ces versions à conductivité électrique disposent d'une connexion à la terre pour éviter les risques d'inflammation. Disponibles en différentes tailles de filetage pour une fixation sûre sur les flacons de laboratoire, les bidons ou autres récipients.
Diamètre: 140 mm
Information de livraison: Fourni avec un câble de mise à la terre.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité