VWR® Traceable® Digital Heat Thermometer
Fournisseur: VWR
VWR®
620-2809EA 51.3 EUR InStock
620-2809
VWR® Traceable® Digital Heat Thermometer
Thermomètres Thermomètres numériques
Simultaneously displays temperature, timer, and current alarms.
  • Tri-display temperature, alarm, timer
  • Programmable high/low alarm
  • ºC/ºF exchange
  • 12/24 hour countdown timer
  • Timer setting memory
  • Timer elapse time display
  • Stainless steel probe
  • Magnetic attachment
  • Low battery indicator
Perfect for use in ovens and incubators.
Note: New product design for 620-1912.
Certifications: Individually calibrated ISO 17025 certified. Individually certified—traceable to NIST.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité