Méthyléthylcétone ≥99%, ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Butanone-2MEKAdditif EK 500
Gestion du changement (MOC) catégorie = N
6206-25EA 0 EUR InStock
MACR6206-08 6206-25
Méthyléthylcétone ≥99%, ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Méthyléthylcétone
Formule: C₂H₅COCH₃
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 79,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011648
Numéro CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
ONU: 1193
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457290-43
Merck Index: 12,06149
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CH₃COCH₂CH₃) (by GC) ≥99.0 %
ACS - Color ≤15
ACS - Residue after Evaporation ≤5 ppm
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.08 %
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 329 nm ≤1.00
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 335 nm ≤0.50
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 344 nm ≤0.05
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 350 - 400 nm ≤0.01
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Filtered through a 0.2 micron filter.
Appearance (clear, colorless liquid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité