Eau, PESTINORM® en phase gazeuse Headspace
Fournisseur: VWR Chemicals
88251.290EA 55.6 EUR InStock
88251.290
Eau, PESTINORM® en phase gazeuse Headspace
Eau
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless liquid
Color (APHA, Pt-Co) max. 5
Acidity (as Acetic acid) max. 0.0005 %
Alkalinity (as Ammonia) max. 0.0001 %
GC-HS (Each class 1 solvent) max. 1 ug/g
GC-HS (Each class 2 solvent) max. 10 ug/g
GC-HS (Each class 3 solvent) max. 50 ug/g
Headspace test for O.V.I's Complying
Suitable as solvent for the analysis of residual solvents of ICH classes 1, 2 and 3
according to Ph Eur and USP.
Formic acid, acetic acid, N,N-dimethylacetamide, N,N-dimethylformamide and dimethyl
sulfoxide are not detected
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité